Få mere at vide
LNI Swissgas HGA 2U PRO 600
Artikelnummer. 17832239 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17832239 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17832239 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.17.060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128825.00 DKK
    112018.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 16806.17 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Brintgenerator med ultra høj renhed.
  • Tilbehør
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Hydrogen Carrier Gas Generator