Få mere at vide
LNI Swissgas HGA 2U PRO 250
Artikelnummer. 17842239 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17842239 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17842239 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.17.025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102785.00 DKK
    89375.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 13409.94 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Brintgenerator med ultra høj renhed.
  • Tilbehør
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Hydrogen Carrier Gas Generator