Få mere at vide
HG6-64-1, MedChemExpress
Beskrivelse
HG6-64-1 is a potent and selective B-Raf inhibitor extracted from patent WO 2011090738 A2, example 9 (XI-1)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HG6-64-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1315329-43-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H34F3N5O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | HMSL 10017-101-1 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (173.12 mM) |
| Vis mere |