Få mere at vide
LNI Swissgas HG 2U PRO 350
Artikelnummer. 17852329 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17852329 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17852329 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.16.035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91560.00 DKK
    79613.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 11946.61 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Brintgenerator med ultra høj renhed.
  • Tilbehør
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Hydrogen Carrier Gas Generator