Få mere at vide
LNI Swissgas HG 2U PRO 100
Artikelnummer. 17882219 Shop alle LNI Swissgas produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Artikelnummer. Spænding
17882219 100/115/220/230 V
1 options
Artikelnummer. 17882219 Leverandør LNI Swissgas Leverandørnr. 6920.16.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70810.00 DKK
    61570.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 9239.60 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Brintgenerator med ultra høj renhed.
  • Tilbehør
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Type Hydrogen Carrier Gas Generator