Få mere at vide
HFI-142, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497087
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16497087 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16497087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1102595mg
MedChemExpress HFI-142 is an insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) inhibitor with a Ki of 2.01 μM.
HFI-142 is an insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) inhibitor with a Ki of 2.01 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HFI-142
CAS 332164-34-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16N2O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (400.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCOC(C1=C(N)OC2=CC(O)=CC=C2C1C3=CN=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 312.32
Formel vægt 312.32
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation