missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CPC (Colder) HFC39 Quick-Disconnect Fittings, Slange Barb Body, Polysulfon med rustfri stål ventil

Artikelnummer. 30054062
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30054062

Brand: CPC (Colder) 5011226

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Lav sterile forbindelser hurtige og nemme med disse push-to-connect fittings

Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Tilslut til en hankoblingsindsats for nem væskeoverførsel. Et hørbart klik giver ekstra sikkerhed for en sikker forbindelse. Hurtig et-trins afbrydelsesproces minimerer brugerfejl. 316L ventilfjeder i rustfrit stål stopper strømmen og tilbyder fremragende kemisk kompatibilitet

Tekniske data

Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Diameter (engelsk) Indre 1/2 tomme.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °F
Udløbsport Hurtig afkobling Body x Hose Barb
Steriliseringsmetode 132 °C
Form Lige
Farve Rav farvetone
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.