Få mere at vide
CPC (Colder) HFC39 Quick-Disconnect Fittings, Slange Barb Body, Polysulfon med rustfri stål ventil
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Tilslut til en hankoblingsindsats for nem væskeoverførsel. Et hørbart klik giver ekstra sikkerhed for en sikker forbindelse. Hurtig et-trins afbrydelsesproces minimerer brugerfejl. 316L ventilfjeder i rustfrit stål stopper strømmen og tilbyder fremragende kemisk kompatibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/4 tommer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °F |
| Udløbsport | Hurtig afkobling Body x Hose Barb |
| Steriliseringsmetode | 132 °C |
| Form | Lige |
| Farve | Rav farvetone |