Få mere at vide
CPC (Colder) HFC Quick-Disconnect Fittings, Slange Barb Body, Polysulfon med legeret C-276 ventil
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer til at forbinde slanger med resten af dit system. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at bestemme, hvilken stiktype der er nødvendig for din applikation. Tilslut til en hankoblingsindsats for nem væskeoverførsel. Et hørbart klik giver ekstra sikkerhed for en sikker forbindelse. Hurtig et-trins afbrydelsesproces minimerer brugerfejl. Alloy C-276 ventilfjeder stopper flowet og tilbyder bred anvendelseskompatibilitet. Laserætsede vare- og lotnumre giver batchsporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/2 tomme. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 1 °C |
| Udløbsport | Hurtig afkobling Body x Hose Barb |
| Steriliseringsmetode | 132 °C |
| Form | Lige |
| Farve | Rav farvetone |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |