Få mere at vide
Gilson™ HF2 Pumpehoved til Gilson™ Peristaltisk pumpe
Artikelnummer. 12316122 Shop alle Gilson produkter
Flowhastighed:
1 til 340 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12316122
Brand: Gilson™ F110707
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilføj kanaler til din MINIPULS™ 3 eller Evolution og tillad endnu større fleksibilitet i dit laboratorium.
MINIPULS 3 pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS 3 pumpehoveder:
  • R—1 Enkeltkanals pumpehoved
  • R—4 Fire-kanals pumpehoved
  • R—8 Otte kanals pumpehoved
  • R—2 To-kanals pumpehoved
  • R2—HF To-kanals højflow pumpehoved
  • R4—HF Fire kanals højflow pumpehoved
MINIPULS Evolution pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS Evolution pumpehoveder:
  • MF—1 Pumpehoved med én patron
  • MF—4 Pumpehoved med fire patroner
  • HF—2 Pumpehoved med to højflow patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 1 til 340 ml/min.