missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hey L Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498847 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498847 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498847 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335774R

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Hey L Polyclonal antibody specifically detects Hey L in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Hey L
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 550
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias BHLHB33, bHLHb33hHeyL, Class B basic helix-loop-helix protein 33, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 3, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like protein, Hairy-related transcription factor 3, HEY3, HEY-like protein, hHRT3, HRT3, HRT-3, MGC12623
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human Hey L (NP_055386.2).,, Sequence:, IRYLGVLEGPSSRADPVRIRLLSHLNSYAAEMEPSPTPTGPLAFPAWPWSFFHSCPGLPALSNQLAILGRVPSPVLPGVSSPAYPIPALRTAPLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPTPPGPTGSAAYVAVPTPNSSSPGPAGRPAGAMLYHSWVSEITEIGAF
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 26508
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.