Få mere at vide
Hexythiazox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexythiazox |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1 |
| Formel vægt | 352.1012 |