Få mere at vide
Hexythiazox 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321174
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321174 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321174 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14210000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexythiazox
CAS 78587-05-0
Analyt- eller komponentnavne Hexythiazox
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 Cl N2 O2 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, (4R,5R)-rel-, 3-Thiazolidinecarboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-, trans-, Calibre, Cesar, GWN 2106, Hexygon, Hexythiazox, Matacar, NA 73, Nissorun, Onager, Ordoval, Savey, Savey PM, Trevi, Zeldox
InChI formel InChI=1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
SMIL C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn (4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 352.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 352.1012 g/mol