Få mere at vide
Hexyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30355936
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30355936 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30355936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3826102.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 4762-26-9
Molekylær formel C24H28BrP
Mængde 2.5 g
Synonym Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Hexyltriphenylphosphonium bromide (7CI), Phosphonium, hexyltriphenyl-, bromide (8CI, 9CI), 1-Hexyltriphenylphosphonium bromide, n-Hexyltriphenylphosphonium bromide, NSC 151420, TP 6
InChI formel InChI=1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn hexyl(triphenyl)phosphanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 427.37
Formel vægt 426.1112