Få mere at vide
Hexylresorcinol, Mikromol™
Artikelnummer. 17911726
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17911726 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17911726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0111.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Hexylresorcinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Analyt- eller komponentnavne Hexylresorcinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
SMIL CCCCCCc1ccc(O)cc1O
IUPAC navn 4-hexylbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Mængde 500 mg
Formel vægt 194,1307 g/mol