Få mere at vide
Hexylresorcinol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458708
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458708 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458708 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0111.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Analyt- eller komponentnavne Hexylresorcinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCCCc1ccc(O)cc1O
IUPAC navn 4-hexylbenzen-1,3-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 194,1307 g/mol