Få mere at vide
Hexylphosphonic Dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexylphosphonic dichloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13Cl2OP/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 202.0081 |