Få mere at vide
Hexylmagnesiumbromid, 0,8 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724385 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10724385 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10714385 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724385 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427768000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 3761-92-0 | Molecular Formula: C6H13BrMg | Molecular Weight: 189.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3761-92-0 , 109-99-9
Molekylær formel C6H13BrMg
Molekylvægt (g/mol) 189.38
MDL nummer MFCD00000046
InChI nøgle SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexylmagnesium bromide, magnesium, bromohexyl, n-hexylmagnesium bromide, n-hexmgbr, hexyl magnesium bromide, n-hexyl magnesium bromide, hexylmagnesium bromide solution, sfxuwnmdtwqshe-uhfffaoysa-m, hexylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
PubChem CID 4184939
IUPAC navn magnesium;hexan;bromid
SMIL CCCCCC[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylmagnesium bromide
Navn note 0,8M-løsning i THF
Farve Brun
Tæthed 0.9800g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5MgBr
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 189.39
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.