Få mere at vide
Hexylene Glycol, TRC
Artikelnummer. 30392383
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30392383 10 g
1 options
Artikelnummer. 30392383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29587010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylene Glycol
CAS 107-41-5
Molekylær formel C6 H14 O2
Mængde 10 g
Synonym 2,4-Pentanediol, 2-methyl-, 2-Methyl-2,4-pentanediol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-Trimethyltrimethylenediol, 2,4-Dihydroxy-2-methylpentane, Diolane, Hexasol, Hexylene glycol, Isohexanediol, Isol, MPD, NSC 8098, α,α,α'-Trimethyltrimethylene glycol
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
SMIL CC(O)CC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylpentane-2,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Formel vægt 118.0994