Få mere at vide
Hexylcyclopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexylcyclopentane |
| CAS | 4457-00-5 |
| Molekylær formel | C11H22 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22/c1-2-3-4-5-8-11-9-6-7-10-11/h11H,2-10H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCC1CCCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.29 |