Få mere at vide
Hexylcaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexylcaine HCl |
| CAS | 532-76-3 |
| Molekylær formel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propanol, 1-(cyclohexylamino)-, 2-benzoate, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-(cyclohexylamino)-, benzoate (ester), hydrochloride (8CI,9CI), 2-Propanol, 1-(cyclohexylamino)-, benzoate, hydrochloride (7CI), 1-Cyclohexylamino-2-propyl benzoate hydrochloride, Cyclaine, Cyclaine hydrochloride, Hexylcaine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-13(12-17-15-10-6-3-7-11-15)19-16(18)14-8-4-2-5-9-14;/h2,4-5,8-9,13,15,17H,3,6-7,10-12H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(CNC1CCCCC1)OC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(cyclohexylamino)propan-2-yl benzoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.82 |
| Formel vægt | 297.1496 |