Få mere at vide
Hexylamine, 99%
Artikelnummer. p-143224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
5ml
Artikelnummer. 10368340
Brand: Thermo Scientific Acros 204720050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-26-2
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00008240
InChI nøgle BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC navn hexan-1-amin
SMIL CCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylamine
Navn note 99%
Smeltepunkt -19.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 130.0°C
Flammepunkt 27°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5NH2
Brydningsindeks 1.4170 to 1.4190
Mængde 5 mL
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: 14g/L (20°C).
Viskositet 0.83 mPa.s (20°C)
Formel vægt 101.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.