missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexyl Salicylate, TRC

Artikelnummer. 30408537
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408537 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2896461G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Salicylic acid-hexyl ester
CAS 6259-76-3
Molekylær formel C13 H18 O3
Mængde 1 g
Synonym Salicylic acid, hexyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Hexyl salicylate, Hexyl 2-hydroxybenzoate, Hexyl salicylate, n-Hexyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h5-6,8-9,14H,2-4,7,10H2,1H3
SMIL CCCCCCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn hexyl 2-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Formel vægt 222.1256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.