Få mere at vide
Hexyl nikotinat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15536006 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15536006 25 g 25g
15526006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15536006 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460090250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23597-82-2 | C12H17NO2 | 207.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23597-82-2
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.27
InChI nøgle RVYGVBZGSFLJKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, hexyl ester, hexyl nicotinoate, nicotherm, n-hexyl nicotinoate, nicotinic acid, hexyl ester, unii-bn07pb44iv, nicotinic acid n-hexyl ester, bn07pb44iv, nicotinsaeure-n-hexylester
PubChem CID 90202
IUPAC navn hexylpyridin-3-carboxylat
SMIL CCCCCCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexyl nicotinate
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 329.0°C
Flammepunkt 128°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 207.27
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl nicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.