Få mere at vide
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050850
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050850 25 mg
30049876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3522.060025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
CAS 1307233-93-7
Analyt- eller komponentnavne Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H21 N3 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H
SMIL Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 299.8
Mængde 25 mg
Formel vægt 299.1401 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.