Få mere at vide
Hexyl Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexyl Methanesulfonate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3S/c1-3-4-5-6-7-10-11(2,8)9/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 180.082 |