Få mere at vide
Hexylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10536694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10536694 5 g Glasflaske 5g
10041334 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10536694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427040050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6092-54-2 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6092-54-2
Molekylær formel C7H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 164.63
MDL nummer MFCD00000651
InChI nøgle KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl chloroformate, carbonochloridic acid, hexyl ester, n-hexyl chloroformate, chloroformic acid n-hexyl ester, hexyl chlorocarbonate, unii-mu6004c2z3, chloro hexyloxy methanone, chloroformic acid hexyl ester, hexylchloroformate, hexyl=chloroformate
PubChem CID 22466
IUPAC navn hexylcarbonochloridat
SMIL CCCCCCOC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexyl chloroformate
Farve Farveløs
Tæthed 1.0070g/mL
Kogepunkt 60°C to 61°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2(CH2)5CH3
Brydningsindeks 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.007
Formel vægt 164.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.