Få mere at vide
Hexylalkohol, 99%, vandfri alkohol, AcroSeal™
Artikelnummer. 11984611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11984611 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11974611 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 DKK
    279.65 DKK / 100ml
    Spare 52.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-27-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
InChI nøgle ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC navn hexan-1-ol
SMIL CCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexyl alcohol
Smeltepunkt -52 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8136g/mL
Kogepunkt 156 °C til 157 °C
Flammepunkt 59 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)5OH
Brydningsindeks 1,4170 til 1,419
Mængde 100 mL
Rester efter fordampning 0,0005 % maksimalt.
Merck Index 15,4734
Specifik vægtfylde 0.8136
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 6 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
Viskositet 5,3 mPa (20 °C)
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.