Få mere at vide
Hexylalkohol, 98%, ren
Artikelnummer. 10636204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
25 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636204 10 L Plast tromle 10 L
10192290 100 mL Glasflaske 100ml
10477690 1 L Glasflaske 1 L
10204970 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10318703 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10636204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120790100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-27-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00002982
InChI nøgle ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC navn hexan-1-ol
SMIL CCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexyl alcohol
Surhed 0.02mg KOH/g max.
Smeltepunkt -52.0°C
Tæthed 0.8136g/mL
Kogepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 59°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)5OH
Brydningsindeks 1.4170 to 1.4190
Mængde 10 L
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Specifik vægtfylde 0.8136
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 5.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Væske