Få mere at vide
Hexylacetat, TRC
Artikelnummer. 30406668
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406668 10 g
30401545 100 g
30400157 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29640010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-92-7
Molekylær formel C8 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Synonym Hexyl alcohol, acetate (6CI), 1-Hexyl acetate, Exceed 600, Hexyl acetate, Hexyl ester acetic acid, Hexyl ethanoate, NSC 7323, ZED-N 60, n-Hexyl acetate, n-Hexyl ethanoate, Acetic acid, hexyl ester, Acetic Acid-hexyl Ester, Hexyl alcohol, acetate (6CI), 1-Hexyl acetate, Exceed 600, Hexyl acetate, Hexyl ester acetic acid, Hexyl ethanoate, NSC 7323, ZED-N 60, n-Hexyl acetate, n-Hexyl ethanoate, Acetic acid, hexyl ester, Acetic Acid-hexyl Ester
IUPAC navn Hexylacetat
SMIL CCCCCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexylacetate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Formel vægt 144.115