Få mere at vide
Hexylacetat, 99%
Artikelnummer. 10593691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10593691 25 mL Glasflaske 25ml
10103390 1 L Glasflaske 1 L
11984911 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10593691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148500250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-92-7 | C8H16O2 | 144,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-92-7
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
InChI nøgle AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
PubChem CID 8908
ChEBI CHEBI:87510
IUPAC navn hexylacetat
SMIL CCCCCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexyl acetate
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -80.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8710g/mL
Kogepunkt 168.0°C to 170.0°C
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2C6H13
Brydningsindeks 1.4070 to 1.4110
Mængde 25 mL
Beilstein 02,132
Specifik vægtfylde 0.871
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.