Få mere at vide
Hexyl ((4-Aminophenyl)(imino)methyl)carbamate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexyl N-(4-Aminobenzenecarboximidoyl)carbamate Hydrochloride |
| CAS | 1307233-93-7 |
| Molekylær formel | C14 H21 N3 O2 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate hydrochloride, N-[(4-aminophenyl)iminomethyl]-Carbamic acid hexyl ester hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O2.ClH/c1-2-3-4-5-10-19-14(18)17-13(16)11-6-8-12(15)9-7-11;/h6-9H,2-5,10,15H2,1H3,(H2,16,17,18);1H |
| SMIL | Cl.CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | hexyl N-(4-aminobenzenecarboximidoyl)carbamate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.8 |
| Formel vægt | 299.1401 |