Få mere at vide
Hexoprenaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexoprenaline |
| CAS | 3215-70-1 |
| Molekylær formel | C22H32N2O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4,4'-[1,6-Hexanediylbis[imino(1-hydroxy-2,1-ethanediyl)]]bis-1,2-benzenediol, α,α'-[hexamethylenebis(iminomethylene)]bis[3,4-dihydroxybenzyl Alcohol, Broncholysin, Byk 1512, Hexoprenaline, Ipradol, N,N'-Bis[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]hexamethylenediamine, ST 1512 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N2O6/c25-17-7-5-15(11-19(17)27)21(29)13-23-9-3-1-2-4-10-24-14-22(30)16-6-8-18(26)20(28)12-16/h5-8,11-12,21-30H,1-4,9-10,13-14H2 |
| SMIL | OC(C=C1)=C(O)C=C1C(O)CNCCCCCCNCC(O)C2=CC(O)=C(O)C=C2 |
| IUPAC navn | 4-[2-[6-[[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]hexylamino]-1-hydroxyethyl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.5 |
| Formel vægt | 420.226 |