Få mere at vide
Hexetidin, blanding af stereoisomerer, TRC
Artikelnummer. 30393843
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30393843 1 g
1 options
Artikelnummer. 30393843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9250131G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexetidine
CAS 141-94-6
Molekylær formel C21 H45 N3
Mængde 1 g
Synonym Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
InChI formel InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMIL CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
IUPAC navn 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 339.6
Formel vægt 339.3613