Få mere at vide
Hexetidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17910706
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17910706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17910706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0337.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Hexetidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexetidine
CAS 141-94-6
Analyt- eller komponentnavne Hexetidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H45 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
InChI formel InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMIL CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
IUPAC navn 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl-1,3-diazinan-5-amin
Molekylvægt (g/mol) 339.6
Mængde 100 mg
Formel vægt 339,3613 g/mol