Få mere at vide
Hexestrol, Mikromol™
Beskrivelse
Hexestrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexestrol |
| CAS | 84-16-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hexestrol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H22 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)-, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- (8CI), Cycloestrol, Erythrohexestrol, Estrifar, Estronal, Extra-Plex, Hexanoestrol, Hexestrofen, Hexestrol, Hexoestrol, Hexron, Hormoestrol, Mesohexestrol, NSC 9894, Sinestrol, Synestrol, Synoestrol, Synthovo, Syntrogene, meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-Hexestrol, Phenol, 4,4'-[(1R,2S)-1,2-diethyl-1,2-ethanediyl]bis-, rel- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+ |
| SMIL | CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 4-[(3S,4R)-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol |
| Vis mere |