Få mere at vide
Hexestrol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457734
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457734 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457734 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1662.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexestrol
CAS 84-16-2
Analyt- eller komponentnavne Hexestrol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H22 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)-, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- (8CI), Cycloestrol, Erythrohexestrol, Estrifar, Estronal, Extra-Plex, Hexanoestrol, Hexestrofen, Hexestrol, Hexoestrol, Hexron, Hormoestrol, Mesohexestrol, NSC 9894, Sinestrol, Synestrol, Synoestrol, Synthovo, Syntrogene, meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-Hexestrol, Phenol, 4,4'-[(1R,2S)-1,2-diethyl-1,2-ethanediyl]bis-, rel-
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
Løsningstype Fedt
SMIL CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 4-[(3S,4R)-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 270.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 270,162 g/mol