Få mere at vide
Hexestrol-d4, TRC
Artikelnummer. 30392244
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30392244 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30392244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29530310MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexestrol hexane-2,2,5,5-d4
CAS 1189950-25-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 2H4 H18 O2
Mængde 10 mg
Synonym 4-[2,2,5,5-Tetradeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol, 3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane-2,2,5,5-d4, Hexestrol-d4, 3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)hexane-2,2,5,5-d4, Hexestrol-D4 (hexane-2,2,5,5-D4)
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])(C)C(C(c1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])C)c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 4-[2,2,5,5-tetradeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 274.39
Formel vægt 274.1871
Procent renhed >95