Få mere at vide
Hexen-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexen-5-ol |
| CAS | 626-94-8 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl F3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-1-hexene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClF3O2/c8-5-3-4(12)1-2-6(5)13-7(9,10)11/h1-3,12H |
| SMIL | Oc1ccc(OC(F)(F)F)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-4-(trifluoromethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.554 |
| Formel vægt | 211.985 |