Få mere at vide
Hexazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexazinone |
| CAS | 51235-04-2 |
| Molekylær formel | C12 H20 N4 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-, 3-Cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-Cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-s-triazine-2,4(1H,3H)-dione, DPX 3674, Hexaxinon, Hexazinone, Pronone, Pronone 10G, Velpar, Velpar L |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C |
| IUPAC navn | 3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vægt | 252.1586 |