Få mere at vide
Hexazinone metabolite A 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexazinone metabolite A |
| CAS | 72576-13-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hexazinone metabolite A |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H20 N4 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-(dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-, 6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, rel-trans-6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O3/c1-14(2)10-13-11(18)16(12(19)15(10)3)8-4-6-9(17)7-5-8/h8-9,17H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C |
| Vis mere |