Få mere at vide
Hexazinone metabolite A 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328226
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328226 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328226 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14200020AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexazinone metabolite A
CAS 72576-13-7
Analyt- eller komponentnavne Hexazinone metabolite A
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H20 N4 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-(dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-, 6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, rel-trans-6-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione
InChI formel InChI=1S/C12H20N4O3/c1-14(2)10-13-11(18)16(12(19)15(10)3)8-4-6-9(17)7-5-8/h8-9,17H,4-7H2,1-3H3
SMIL CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCC(O)CC2)C(=O)N1C
IUPAC navn 6-(dimethylamino)-3-(4-hydroxycyclohexyl)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 268.3122
Mængde 1 ml
Formel vægt 268.1535 g/mol