Få mere at vide
Hexatriacontan, TRC
Artikelnummer. 30467936
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30467936 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30467936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN211025100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexatriacontane
CAS 630-06-8
Molekylær formel C36 H74
Mængde 100 mg
Synonym Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane
InChI formel InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn hexatriacontane
Molekylvægt (g/mol) 506.97
Formel vægt 506.5791