Få mere at vide
Hexarhodium hexadecacarbonyl, 98%
Artikelnummer. 11491217
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491217 0.5 g 0.5g
11481217 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24185.02
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28407-51-4 | C16O16Rh6 | 1065,593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28407-51-4
Molekylær formel C16O16Rh6
Molekylvægt (g/mol) 1065.593
MDL nummer MFCD00011206
InChI nøgle SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexarhodium hexadecacarbonyl, hexarhodiumhexadecacarbonyl, rhodium 0 carbonyl, rh6 co 16, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, hexadecacarbonylhexarhodium, hexarhodium 0 hexadecacarbonyl, rh 57-60 % approx.
PubChem CID 10866043
IUPAC navn kulilte; rhodium
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexarhodium hexadecacarbonyl
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3466
Formel vægt 1065.6
Procent renhed 98%