Få mere at vide
Hexaphenyldisilane, 98%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaphenyldisilane |
| Smeltepunkt | 368°C to 370°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2024230 |
| Synonym | hexaphenyldisilane, disilane, hexaphenyl, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, disilane, hexaphenyl-,, acmc-1bxza, triphenyl triphenylsilyl silane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane #, disilane,1,1,1,2,2,2-hexaphenyl |
| IUPAC navn | triphenyl(triphenylsilyl)silane |
| Formel vægt | 518.81 |
| Procent renhed | 98% |