Få mere at vide
Hexaphenyldisilane, 98%
Artikelnummer. 11341767
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11341767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04928.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1450-23-3 | C36H30Si2 | 518.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-23-3
Molekylær formel C36H30Si2
Molekylvægt (g/mol) 518.81
MDL nummer MFCD00039558
InChI nøgle ZMHATUZXFSOVSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74059
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaphenyldisilane
Smeltepunkt 368°C to 370°C
Mængde 1 g
Beilstein 2024230
Synonym hexaphenyldisilane, disilane, hexaphenyl, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, disilane, hexaphenyl-,, acmc-1bxza, triphenyl triphenylsilyl silane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyldisilane #, disilane,1,1,1,2,2,2-hexaphenyl
IUPAC navn triphenyl(triphenylsilyl)silane
Formel vægt 518.81
Procent renhed 98%