Få mere at vide
Hexaphenylcyclotrisiloxan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486246
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486246 25 g 25g
11476246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23061.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 512-63-0 | C36H30O3Si3 | 594.888 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 512-63-0
Molekylær formel C36H30O3Si3
Molekylvægt (g/mol) 594.888
MDL nummer MFCD00023110
InChI nøgle VCYDUTCMKSROID-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68187
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinan
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Si]2(O[Si](O[Si](O2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Tekniske data
Kogepunkt 300°C (1mmHg)
Kemisk navn eller materiale Hexaphenylcyclotrisiloxane
Smeltepunkt ∼175°C to 185°C
Mængde 25 g
Beilstein 2957773
Synonym hexaphenylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexaphenyl, diphenylsiloxane cyclic trimer, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl, acmc-209kso, hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, cyclotrisiloxane,2,2,4,4,6,6-hexaphenyl, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6 trioxatrisilinan, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane, 2,2,4,4,6,6-hexaphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane #
Formel vægt 594.9
Procent renhed ≥98%
Følsomhed Moisture sensitive