Få mere at vide
Hexaphenylbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370044
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11370044 5 g 5g
11360044 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00446.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 992-04-1 | C42H30 | 534.702 g/mol
Hexaphenylbenzen blev brugt til at fremstille de fluorescerende nanorods, der blev brugt til påvisning af trinitrotoulen (TNT ).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Hexaphenylbenzen blev brugt til at fremstille de fluorescerende nanorods, der
blev brugt til påvisning af trinitrotoulen (TNT ).
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 992-04-1
Molekylær formel C42H30
Molekylvægt (g/mol) 534.702
MDL nummer MFCD00003057
InChI nøgle QBHWPVJPWQGYDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexaphenylbenzene, benzene, hexaphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl-o-terphenyl, acmc-20akri, m-terphenyl, 2',4',5',6'-tetraphenyl, ghl.pd_mitscher_leg0.890, hexaphenylbenzene 1g, 1,1':2',1-terphenyl, 3',4',5',6'-tetraphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexaphenylbenzene
PubChem CID 70432
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexakis-phenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexaphenylbenzene
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 1895903
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 534.7
Procent renhed ≥98%