Få mere at vide
(±)-Hexanoylcarnitine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Hexanoylcarnitine Chloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4;/h11H,5-10H2,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 295.155 |