missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexanoyl-L-carnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 17963265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963265 1 g
17922335 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17963265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2944401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 162067-53-0
Molekylær formel C13 H26 N O4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 295.8
Synonym (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-2-(hexanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-hexanoyloxy-propyl]-trimethyl-ammonium;chloride
SMIL [Cl-].CCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexanoyl-L-carnitine Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4;/h11H,5-10H2,1-4H3;1H/t11-;/m1./s1
Formel vægt 295.155
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.