Få mere at vide
Hexanoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11486206
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486206 100 g 100g
11496206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23027.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.63 DKK
    336.65 DKK / 100g
    Spare 37.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 142-61-0 | C6H11ClO | 134,603 g/mol
Hexanoylchlorid er blevet brugt i syntesen af (± )-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-on, 14-methyl-1-octadecen. Det bruges som krystalvæske, farmaceutisk og organisk syntesemateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexanoylchlorid er blevet brugt til syntese af (± )-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-on, 14-methyl-1-octadecen. Det bruges som krystalvæske, farmaceutisk og organisk syntesemateriale.
Opløselighed Opløselig i
ether, chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-61-0
Molekylær formel C6H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 134.603
MDL nummer MFCD00000760
InChI nøgle YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproyl chloride, n-caproyl chloride, hexanoylchloride, unii-i7ge8hg3b2, n-hexanoyl chloride, caproic acid chloride, hexanoic acid chloride, i7ge8hg3b2, caproylchloride, hexoylchlorid
PubChem CID 67340
IUPAC navn hexanoylchlorid
SMIL CCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexanoyl chloride
Smeltepunkt °C til 87 °C
Tæthed 0.963
Kogepunkt 150 °C til 153 °C
Flammepunkt 50 °C (122 °F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.426
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,1763
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, kloroform.
Formel vægt 134.61
Procent renhed 98%